Merck
230391
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesium sulfate heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Epsom-Salz
About This Item
Lineare Formel:
MgSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38030409
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumsulfat-Heptahydrat ist ein hydratisiertes Magnesiumsalz. Es wird häufig als Katalysator bei der organischen Synthese eingesetzt.
Anwendung
Magnesiumsulfat-Heptahydrat kann als Lewis-Säure-Katalysator für folgende Synthesen eingesetzt werden:      
  • Phenazin und Chinoxalinderivate über eine Kondensationsreaktion zwischen o-Phenylendiaminen und 1,2-Dicarbonylverbindungen.
  • Imidazolderivate durch eine Eintopf-Mehrkomponenten-Kondensationsreaktion von aromatischen Aldehyden, Benzil sowie aliphatischen und aromatischen primären Aminen.
NaBH4 auf MgSO4 7H2O kann als effizienter Katalysator für die Reduktion von α, β-ungesättigten Carbonylverbindungen zu den entsprechenden Alkoholen verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Primer Extension Analysis of HBV DNA with Strand-Specific Primers.
Jung J and Kim K.
Bio-protocol, 5(15) (2015)
Experimental investigation of the stability and evaporation of sulfate and chloride brines on Mars.
Altheide T, et al.
Earth and Planetary Science Letters, 282(1), 69-78 (2009)
ESR studies of (Cu(H2O)6)2+ in magnesium sulfate heptahydrate.
Radhakrishna S and Bhaskar Rao T.
Journal of Magnetic Resonance, 32(1), 71-81 (1978)
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Sulfates on Mars: A systematic Raman spectroscopic study of hydration states of magnesium sulfates.
Wang A, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 70(24), 6118-6135 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review