Dokumente
171255-M
Millipore
Ampicillin, Natriumsalz, steril, Gewebekulturqualität
sterile, suitable for tissue culture
Synonym(e):
Ampicillin, Natriumsalz, steril, Gewebekulturqualität
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N3O4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Methode(n)
tissue culture: suitable
Farbe
yellow
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChIKey
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Allgemeine Beschreibung
Antibiotikum, das Bakterien abtötet, indem es die terminale Reaktion der Bakterienwandsynthese stört. Wirksam gegen gramnegative Bakterien. Ampicillin wirkt nicht gegen Pseudomonas, Enterobacter und Indol-positive Proteus-Infektionen. Durch γ-Strahlung sterilisiert.
Ein β-Lactam-Antibiotikum, das die Synthese der Bakterienzellwand hemmt. Durch γ-Strahlung sterilisiert. Wirksamkeit: ≥ 845 µg/mg.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirksamkeit (wasserfrei): ≥845 µg/mg
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In 20 ml sterilem H₂O rekonstituieren, um eine Stammlösung mit einer Endkonzentration von 10 mg/ml zu erhalten.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1