Wichtige Dokumente
1.59712
Supelco
Methoxyphenylessigsäure
Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Methoxyphenylessigsäure
Größe auswählen
10 G
€ 163,00
€ 163,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 163,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
230-300-9
NACRES:
NA.21
€ 163,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70 °C (External MSDS)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O(C(c1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: Weiße bis fast weiße Kristalle oder entsprechendes kristallines Pulver.
Schmelzpunkt: 68–72 °C
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3