Fortfahren mit
M2876
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
crystalline
Synonym(e):
O-Methyl-DL-mandelsäure, MOPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(OCH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-300-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2209197
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.0%
Quality Segment
form
crystalline
bp
165 °C ((lit.)), 165 °C/18 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.), 69-71 °C
functional group
carboxylic acid, ether, phenyl
SMILES string
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
[1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)], 1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
[DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N], DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure (MOPA) wird häufig als Trennmittel und Baustein in verschiedenen organischen Synthesen verwendet.
Application
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure kann als Reaktant für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:      
  • N
  • -(Cyclohexylmethyl)-2-methoxy-2-phenylethylamin durch Umsetzen mit Cyclohexylmethylamin in Gegenwart von EDCI/HOBt/Et3N.      
  • 4-(Methoxyphenylmethyl)-2-methylpyridin durch Umsetzen mit 2-Methyl-4-pyridincarbonitril mittels decarboxylativer Arylierungsreaktion in Gegenwart eines Photokatalysators.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
248975248983248967
description
crystalline
description
99%
description
99%
description
99%
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
165 °C/18 mmHg (lit.), 165 °C ((lit.))
bp
165 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
crystalline
form
solid
form
solid
form
solid
mp
69-71 °C, 69-71 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl, carboxylic acid
functional group
phenyl, ether, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, phenyl, ether
functional group
ether, phenyl, carboxylic acid
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)