Merck
T7505
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
≥97%
Synonym(e):
TMAH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH) · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-882-9
Beilstein/REAXYS Number:
3714235
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.1 (vs air)
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥97%
autoignition temp.
878 °F
mol wt
181.23 g/mol
expl. lim.
36 %
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChI key
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetramethylammoniumhydroxid (TMAOH) ist ein Ionenpaarmittel, das in der Regel in der analytischen Chemie Anwendung findet. Es wird für die Analyse von maritimen Verbindungen mittels Dünnschichtchromatografie-Pyrolyse-Gaschromatografie-Massenspektrometrie (DC-Pyrolyse-GC/MS) und thermischer Desorption/Kapillar-GC/induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie eingesetzt. TMAOH wird in der Kapillarzonenelektrophorese zum Trennen von anorganischen Anionen eingesetzt. Einige Studien beschreiben die Oligonukleotid-Reassoziation in Gegenwart von TMAOH. TMAOH unterstützt die Synthese von organischen und anorganischen Verbindungen wie Vinylhalogenide und Tetramethylammoniumdithiocarboxylate. Es eignet sich für die Herstellung von Eisenoxid-Nanopartikeln zur Verwendung als Kontrastmittel in der Magnetresonanz-Bildgebung.
Application
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat wurde in einer Studie zur Untersuchung von Stämmen von Pseudomonas-Arten mit einem einstufigen gaschromatographischen Charakterisierungsverfahren verwendet. Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung von Metallhydrid-Feststoffbatterien, Nickeloxyhydroxid-Metallhydrid und Mangandioxid-Metallhydrid verwendet.
Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat wird bei der Synthese von Silicalit-1-Impfkristallen eingesetzt.
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)