Merck
1.46392
Millipore
SDA-Flasche, gebrauchsfertig
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, single packed of 6 bottles, closure type, screw cap with septum
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA, Sabouraud-Dextrose-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.05
USP 62
Qualitätsniveau
Beschreibung
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
Sterilität
sterile
Form
gelatinous solid
Haltbarkeit
9 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
single packed of 6 bottles
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
500 mL
bottle filling volume
400 mL
Kapazität
500 mL
pH-Wert
5.6
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Die hohe Dextrosekonzentration und der niedrige pH-Wert fördern das Wachstum und die Bildung von Sporen (Conidia und Sporangia) sowie Hefe- und Schimmelpilzpigmenten.
Anwendung
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen entwickelt. Er eignet sich für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen Produkten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem ach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2