Fortfahren mit
1.46394
SDA mit Chloramphenicol
Chloramphenicol, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL , filling volume, closure type, blue screw cap and 3 loci, box of 6 bottles
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA mit Cm, Sabouraud-Dextrose-Agar mit Neutralisationsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
200 mL , filling volume
Feature:
closure type blue screw cap and 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
Ph:
5.6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
description
For determination of the total count of yeasts and molds
sterility
sterile
form
gelatinous solid
shelf life
9 mo.
feature
closure type blue screw cap and 3 loci, ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
box of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL , filling volume
pH
5.6
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
yeasts, molds
General description
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Der hohe Dextrosegehalt und der niedrige pH-Wert fördern das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen, während das Wachstum von Bakterien gehemmt wird. Darüber hinaus wird die Bildung von Sporen (Konidien und Sporangien) sowie die Pigmentbildung von Hefen und Schimmelpilzen durch das Medium gefördert. Das enthaltene Chloramphenicol hemmt aufgrund seines breiten Spektrums zusätzlich das Wachstum der begleitenden Bakterienflora bei stark kontaminiertem Material.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen entwickelt. Das Medium wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen Produkten eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Preparation Note
  • Das Produkt kann bis zum Verfallsdatum zur Probenahme verwendet werden, wenn es aufrecht stehend, lichtgeschützt und ordnungsgemäß verschlossen bei +2 °C bis +25 °C gelagert wird.
  • Die im Analysenzertifikat beschriebenen Testverfahren können bis zu dem auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum gestartet werden.
Other Notes
Agarmedien sollten nach dem Verfestigen nicht ein zweites Mal geschmolzen werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SDA mit Chloramphenicol
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)