Fortfahren mit
MXSMCSP48
Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Vorgefüllte Medienkassetten von Milliflex®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear light amberslightly opalescent
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
General description
Die Milliflex®-Kassette ist ein gebrauchsfertiges Medium auf Agarbasis für die Verwendung mit dem Milliflex®- oder Milliflex Oasis®-System für praktische, schnelle und zuverlässige Keimzahlbelastungstests. Die vorgefüllte Agarkassette rationalisiert den Arbeitsablauf bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle hinsichtlich der Qualitätssicherung bei gleichzeitiger Vermeidung exogener Kontaminationsrisiken. Jede Platte ist eine 3-teilige Vorrichtung, die ca. 10 ml des Mediums enthält. Sabouraud-Dextrose-Agar ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung zahlreicher Hefen und Schimmelpilze. Dextrose unterstützt das Wachstum von Pilzen. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Pilzwachstum und hemmt kontaminierende Bakterien aus Proben. Das Medium ist außerdem mit Chloramphenicol ergänzt, um das Wachstum der begleitenden Bakterienflora zu hemmen.
Application
Die mit Sabouraud-Dextrose-Agar vorgefüllte Milliflex® Kassette wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für die allgemeine mikrobiologische Analyse von Wasser verwendet, insbesondere hochreinem Wasser (für elektronische Geräte sowie Umkehrosmose-, destilliertes oder aufgereinigtes Wasser). Sie findet häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen Verwendung.
Features and Benefits
USP XXII Microbial Limits Tests
Preparation Note
Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol
Analysis Note
Hefen bilden weiße, cremige Kolonien. Schimmelpilzkolonien sind rau und/oder faserartig.
QC-Organismen
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
E. coli (ATCC 8739) und L. casei (ATCC 393) als Negativkontrolle
Ziel-Mikroorganismen: Hefen und Schimmelpilze
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXSMTLP48MXSMEND48MXSMKFS48
agency
International standards
agency
International standards
agency
USP International standards
agency
International standards
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
composition
Chloramphenicol
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
-
composition
-
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c