Merck
1.46375
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonym(e):
CASO-Agar, Casein-Soja-Pepton-Agar, Trypton-Soja-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar EP + USP
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Beschreibung
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Verpackung
box of 6 bottles
single packed of (400 ml in 500 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Flaschenkapazität
500 mL
bottle filling volume
400 mL
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Agar (TSA) ist ein komplexes Wachstumsmedium, das zur Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen verwendet wird. Die im Medium enthaltenen Peptone liefern die für das Wachstum der Mikroorganismen erforderlichen Aminosäuren und Polypeptide, während Natriumchlorid für die Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts sorgt. Dieses universelle Agar kann in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Phagen- und Colicin-Typisierung, Faktor-X- und Faktor-V-Tests sowie Geno- und Elektrotypisierung (z. B. Pulsed-Field-Gelelektrophorese). TSA in Flaschen kann zur Plattenvorbereitung für Ausstrich- oder Plattengussverfahren verwendet werden.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar wird zur Kultivierung und Isolierung von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Pilzen verwendet. Es wird in vielen verschiedenen Anwendungen, einschließlich Kultivierung, Erhaltung von Stammkulturen und Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen, eingesetzt. TSA wird vorwiegend zur Bestimmung von bakteriellen Verunreinigungen in Kosmetikprodukten, Trinkwasser und Abwasser verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2