1.37149
N,N-Dimethylacetamid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
N,N-Dimethylacetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Selbstzündungstemp.
914 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid processing
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N