Fortfahren mit
ARK2190
N,N-Dimethylacetamid
Ph. Eur.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.310,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
EC Number:
204-826-4
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1737614
MDL number:
€ 447,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17308723365.89582
description
Ph. Eur.
description
suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC)
description
analytical standard
description
anhydrous, 99.8%
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
agency
Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)