Fortfahren mit
271012
N,N-Dimethylacetamid
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
DMAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-826-4
Beilstein/REAXYS Number:
1737614
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
164.5-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.001%
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylacetamid kann in folgenden Verfahren als Lösungsmittel eingesetzt werden:
  • Palladium(II)-acetat-butyldi-1-adamantylphosphin-katalysierte Arylierung von 2-Isobutylthiazol mit Chlorobenzen zur Bildung von 5-Phenyl-2-isobutylthiazol.
  • Synthese von β-, γ- und δ-Metallester-Zwischenprodukten, die mit Säurechloriden reagieren können, um γ-, δ- und ε-Ketoester zu bilden.
  • Synthese von (R)-(-)-Methyl-1,1′-binaphthyl-2,2′-diylphosphat zur Verwendung als Vorläufer in der Herstellung von (R)-(+)-1,1′-Binaphthalen-2,2′-diol.
Packaging
Other Notes
Die Artikelnummer 271012-4X2L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 271012-2L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.89582900634154806
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99%
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
ZerO2®
grade
spectrophotometric grade
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf