Merck
1.30196
Millipore
HY-LiTE® Jet A1 Testkit für Kraftstoffe
Synonym(e):
Jet A1 Kraftstoff-Biomasse-Test, Jet A1 Kraftstoff-Schnelltest
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit is suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuel tanks
Produktlinie
HY-LiTE®
Haltbarkeit
15 mo.
Verpackung
pkg of 20 tests (20 pens, 20 large pipettes, 20 small pipettes)
Hersteller/Markenname
HY-LiTE®
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Anwendung(en)
jet fuel
Kompatibilität
for use with HY-LITE®
Nachweisverfahren
bioluminescent
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Im HY-LiTE® Jet A1-Kraftstoff-Testkit sind gebrauchsfertige Stifte zum Nachweis der gesamten biologischen Verunreinigung von Jet A1-Kraftstoffen enthalten, die zusammen mit dem HY-LiTE® 2-Luminometer eingesetzt werden können. Kraftstoffe enthalten geringe Mengen an Wasser und sind daher der Gefahr einer mikrobiellen Kontamination ausgesetzt. Adenosintriphosphat (ATP) wird durch eine Reaktion mit einem Luciferin-/Luciferase-Reagens in Pufferlösung nachgewiesen. Mit dem Testkit kann die Gegenwart von metabolisch aktivem biologischen Material wie Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen nachgewiesen werden, einschließlich sulfatreduzierender und anderer anaerober Mikroorganismen, die mit traditionellen wachstumsbasierten Methoden oft nicht erkannt werden.MESSGRENZWERTE:
IATA (International Air Transport Association) “Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks”, 5. Auflage:
  • Vernachlässigbar: < 1000 RLU/liter fuel
  • Moderate: 1000 – 5000 RLU/liter fuel
  • Heavy: > 5000 RLU/Liter Kraftstoff
Die hier vorgeschlagenen Grenzwerte basieren auf der Messskala des HY-LiTE® 2-Luminometers. Sie beziehen sich nur auf Proben von Flugzeugflügeltanks und basieren auf einem Vergleich mit anderen routinemäßig verwendeten Methoden. Diese Grenzwerte dienen nur als Vorschlag und müssen eventuell für andere Probenarten sowie je nach individuellen Umständen, Häufigkeit der Prüfungen und ehemaligen Verunreinigungsvorfällen usw. angepasst werden.
Im Kraftstoff-Testkit ist eine patentierte Capture-Lösung zur Probenahme von Jet A1-Kraftstoffen enthalten.
Anwendung
Das HY-LiTE® Jet A1-Kraftstoff-Testkit eignet sich zum schnellen Nachweis mikrobiologischer Verunreinigungen in Kraftstofftanks und Verteilersystemen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ergebnisse liegen innerhalb von wenigen Minuten vor
  • Vereinfachtes Verfahren
  • Test vor Ort – keine Laboreinrichtung erforderlich
  • Quantitative, objektive Ergebnisse
  • Numerische Auslesung. Einfache Interpretation
  • Verwendung desselben Protokolls für alle Düsentreibstoffproben (mit/ohne Wasser)
  • Für alle Proben (mit/ohne Wasser) gelten dieselben Aktionsgrenzen
  • Weist biologische Aktivität direkt in der Probe nach, es ist kein Wachstum der Mikroorganismen in Labormedium notwendig
  • Flexibles Probenvolumen. 1 Liter Probenvolumen wird empfohlen, es können aber auch kleinere Volumina getestet werden. Zum Vergleich mit den Richtlinien können die Ergebnisse bezogen auf das Volumen umgerechnet werden: RLU/Liter = RLU x (1000 ml/ml Probenvolumen) Empfohlen in IATA „Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks“, 5. Auflage.
Eignung
Zur Untersuchung der Biomassenkontamination von Jet A1 und anderen Kraftstoffproben
Hinweis zur Analyse
Verpackung: entspricht
Aussehen: entspricht
Leistungstest: entspricht
Rechtliche Hinweise
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable