Merck
1.17989
Supelco
Test vessels
graduations, 5 mL, graduations, 10 mL, for use with MQUANT® Tests
Größe auswählen
30 UNITS
€ 62,10
€ 62,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 UNITS
€ 62,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 62,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Leistungsmerkmale
graduations 10 mL
graduations 5 mL
Kompatibilität
for use with MQUANT® Tests
Nachweisverfahren
colorimetric
titrimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Prüfgefäße sind für Aquamerck - und MQuant - Tests geeignet.
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative
Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honig – reflektometrische Bestimmung nach Umsetzung mit einem Barbitursäurederivat und einem Aminophenazon-Derivat