Merck
1.16976
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
75-400 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
Größe auswählen
50 TESTS
€ 61,60
€ 61,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TESTS
€ 61,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 61,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Peracetic Acid Test, reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
peracetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Messbereich
75-400 mg/L (peracetic acid)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Test eignet sich für die selektive Bestimmung der Peressigsäurekonzentration in wässrigen Lösungen, auch wenn Wasserstoffperoxid vorhanden ist.
Method: reflectometric with test strips 75 - 400 mg/l Reflectoquant®
Verlinkung
Replaces: 16976-1; 16976
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
- Standard 1:
135 - 165 mg/l
- Standard 2: 225 - 275 mg/l
- Standard 3: 315 - 385 mg/l
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.