1.16974
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Peroxid-Teststreifen, Peroxid-Teststreifen für Lesegerät
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Peroxid-Test, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
hydrogen peroxide
Eignung der Reaktion
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
Messbereich
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Anwendung von Kupfer(I)-selektiven Liganden für die PET-Bildgebung reaktiver Sauerstoffspezies: Diese Studie behandelt die Peroxiderkennung in der biomedizinischen Bildgebung zur Nachverfolgung reaktiver Sauerstoffspezies in vivo. Dieses Verfahren kommt bei der Diagnose und Erforschung von Krankheiten im Zusammenhang mit oxidativem Stress zum Einsatz (Tada et al., 2024).
- Optimierung der Parameter für Accelerated Solvent Extraction (ASE) zur Extraktion bioaktiver Verbindungen: Bei dieser Studie werden Peroxid-Tests bei der Extraktion bioaktiver Verbindungen aus Pflanzenmaterialien eingesetzt, um die Effizienz von Extraktionsprozessen aus Naturprodukten zu verbessern (Chatzimitakos et al., 2024).
- Hochempfindliche, benutzerfreundliche, einstufige Erkennung von explosiven Stoffen auf Peroxid-, Nitrat- und Chloratbasis: Peroxidtests im Rahmen neu entwickelter hochempfindlicher Nachweismethoden für Sprengstoffe mittels elektronenreichen Ni-Porphyrinen spielen im Sicherheitsbereich eine wichtige Rolle und demonstrieren ihre Vielseitigkeit (Brockmann et al., 2024).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Assay
- Standard 1:
1,8 - 2,2 mg/l
- Standard 2: 6,3 - 7,7 mg/l
- Standard 3: 13,5 - 16,5 mg/l
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Wasserstoffperoxid
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Verwandter Inhalt
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.