Merck
1.14695
Supelco
CombiCheck 50 Test, photometric
photometric, Spectroquant®
Größe auswählen
1 SET
€ 115,00
€ 115,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
€ 115,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
€ 115,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
CombiCheck 50, photometric, Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Funktionsklasse(n) des Analyten
chemical oxygen demand (COD)
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium, nitrogen
Methode(n)
photometry: suitable
Nachweisverfahren
photometric (ammonium, COD and nitrogen)
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Spectroquant® CombiCheck 50 ist eine hochwertige Laborlösung zur internen Qualitäts- und Methodenkontrolle.
Diese Spectroquant® Standardlösungen ergänzen unsere gebrauchsfertigen Testkits und Photometer aus dem Spectroquant® Portfolio perfekt und eignen sich ideal zur Validierung von Verfahren internationaler Normen wie ISO, EN, APHA und EPA.
Eine umfassende Übersicht über unsere verschiedenen Qualitätsgrade finden Sie auf der Website zur Auswahl des Qualitätsgrads von Referenzmaterialien.
Anwendung
Mit CombiCheck 50 können das photometrische Messsystem (Reagenzien, Messgerät, Handhabung) und die Arbeitsweise überprüft werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt und getestet in einem nach DIN EN ISO 9001:2008 akkreditierten Labor
  • Die Lösung wird auf eine Konzentration vorverdünnt, die in den Bereich unserer Spectroquant® Testkits fällt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Verdünnung vor der Analyse, die eine häufige Fehlerquelle darstellt.
  • Gebrauchsfertige verdünnte Referenzmaterialien (RM) und eine erweiterte Messunsicherheit gewährleisten absolute Präzision.
  • Mit Analysezertifikat (CoA), in dem die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum angegeben sind
  • Direkt rückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) von NIST (National Institute of Standards and Technology) oder USP (United States Pharmacopeia)
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Hinweis zur Analyse
Standardlösungsreagenz R-1:
Ammonium: 1,00 ± 0,10 mg/l NH4-N
CSB: 20/0 ± 4 mg/l CSB
Stickstoff: 5,0 ± 0,7 mg/l N
Additionslösungsreagenz R-2 (dotierte Probe):
Ammonium: 1,00 ± 0,10 mg/l NH4-N
CSB: 10,0 ± 3,0 mg/l CSB
Stickstoff: 3,0 ± 0,5 mg/l N
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.