Fortfahren mit
1.09303
LiChroprep® RP-18 (25–40 µm)
for liquid chromatography
Synonym(e):
LiChroprep® RP-18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 953,00
5 kg
25 kg
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
product line
LiChroPrep®
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
20-40 μm
pore size
10 nm mean pore size
bulk density
360 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix mit enger, gut definierter Verteilung der Partikelgrößen, was eine hohe Trennleistung, Durchlässigkeit und gute Reproduzierbarkeit ermöglicht
Features and Benefits
LiChroprep® RP-18 (25–40 µm) bietet folgende Vorteile:
  • Reproduzierbare, homogene, unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix
  • Enge, gut definierte Verteilung der Partikelgrößen für hohe Leistung und hohe Permeabilität
  • Große Chargengrößen bis zu 200 kg in der Modifikation
Packaging
Plastikflasche
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 12 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 3000
Acetophenon/Zimtsäure: 1,1 - 1,3
Acetophenon/Phenol: 1,8 - 2,2
1-Naphthol/Phenol: 3,9 - 4,4
k′-Wert (Toluol): 19,0 - 24,0
Korngröße (d10): 18,0 - 22,0 µm
Korngröße (d50): 34,0 - 39,0 µm
Korngröße (d90): 58,0 - 71,0 µm
Legal Information
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)