Fortfahren mit
S5505
Kieselsäureanhydrid
powder, 0.2-0.3 μm avg. part. size (aggregate)
Synonym(e):
Kieselgel, Pyrogenes Siliciumdioxid, Silicium(IV)-oxid, Siliciumdioxid amorph
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 52,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
surface area
200 m2/g (±25 m2/g)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
avg. part. size
0.2-0.3 μm (aggregate)
density
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Fumed Silica (SiO2) has been used as a precursor to synthesize:
  • Chlorosilanes via silanization, which are used to prepare silica/polydimethylsiloxane membranes to study permeation performance.
  • Silicon carbide (SiC) nanoparticles by sol-gel method.
  • Calcium silicate hydrate (C-S-H) by treating with CaO and water via hydrothermal reaction.
  • Si/PtO2 catalyst for the selective conversion of cinnamaldehyde to cinnamic acid by aerobic oxidation.
It can be also used in the preparation of:
  • Silica sulfuric acid catalyst used in the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones via one-pot three-component Biginelli reaction.
  • HClO4-SiO2 heterogeneous catalyst used in the synthesis of tetrasubstituted imidazoles.
Features and Benefits
Hat interessante Verdickungs- und thixotropische Eigenschaften und eine riesige Aussenoberfläche.
Other Notes
Partikelgrößen sind für primäre Partikel. Diese bilden verzweigte, kettenförmige Aggregate, die einige Zehntel Mikrometer lang sind.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
381276S5130904406
description
powder, 0.2-0.3 μm avg. part. size (aggregate)
description
99.8%
description
powder
description
monodisperse, non-porous, 750 nm
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
density
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
density
-
density
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
-
surface area
200 m2/g (±25 m2/g)
surface area
175-225 m2/g
surface area
395 m2/g (±25 m2/g)
surface area
-
avg. part. size
0.2-0.3 μm (aggregate)
avg. part. size
-
avg. part. size
-
avg. part. size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselsäureanhydrid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is this hydrophobic
    1 answer
    1. This product is hydrophilic. Please see the data sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/034/s5505pis.pdf