Merck
1.11662
Millipore
CHAPS
for biochemistry
Synonym(e):
CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propansulfonat
Größe auswählen
10 G
€ 339,00
€ 339,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 339,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H58N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.05
€ 339,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propan-sulfonat), for biochemistry
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 6150
Aggregatnummer
10
pH-Wert
6 (100 g/L in H2O)
CMC
6 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
157 °C
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChIKey
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Anwendung
CHAPS ist ein nicht denaturierendes, zwitterionisches Detergens für die Membranbiochemie.
Es eignet sich zur Solubilisierung von Membranproteinen und zum Aufbrechen von Protein-Protein-Wechselwirkungen. Durch das geringe Mizellen-Molekulargewicht (6.150) und die hohe kritische Mizellenkonzentration (6–10 mM) von CHAPS lässt es sich einfach mittels Dialyse aus Proben entfernen. Ebenfalls eignet es sich zur Protein-Solubilisierung für isoelektrische Fokussierung und zweidimensionale Elektrophorese. CHAPS wird häufig für nicht denaturierendes (ohne Harnstoff) IEF verwendet und weist bei einigen subzellulären Präparationen und Pflanzenproteinen eine ausgezeichnete Auflösung auf. Für ein IEF-Gel kommen üblicherweise Konzentrationen von 2 bis 4 % (Volumengewicht) zum Einsatz.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus N): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Extinktion (280 nm; 1 %; 1 cm; Wasser): ≤ 0.1
Extinktion (260 nm; 1 %; 1 cm; Wasser): ≤ 0.1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1