Produktname
CHAPS, OmniPur® Grade, Zwitterionic detergent
Quality Segment
form
crystalline powder
mol wt
micellar avg mol wt 6150
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
10
color
white
CMC
6 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point >100 °C
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
General description
Geeignet für die Molekularbiologie
Leitfähigkeit (10 %, Wasser): ≤;50 µ;mho
DNase: Nicht nachweisbar
Protease: Nicht nachweisbar
Reinheit (TLC): Einzelpunkt
RNase: Nicht nachweisbar
Löslichkeit: 20 % in Wasser, besteht Test
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Application
Es eignet sich zur Solubilisierung von Membranproteinen und zum Aufbrechen von Protein-Protein-Wechselwirkungen. Durch das geringe Mizellen-Molekulargewicht (6.150) und die hohe kritische Mizellenkonzentration (6–10 mM) von CHAPS lässt es sich einfach mittels Dialyse aus Proben entfernen. Ebenfalls eignet es sich zur Protein-Solubilisierung für isoelektrische Fokussierung und zweidimensionale Elektrophorese. CHAPS wird häufig für nicht denaturierendes (ohne Harnstoff) IEF verwendet und weist bei einigen subzellulären Präparationen und Pflanzenproteinen eine ausgezeichnete Auflösung auf. Für ein IEF-Gel kommen üblicherweise Konzentrationen von 2 bis 4 % (Volumengewicht) zum Einsatz.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 3050-10GM | 04055977230048 |
| 3055-100GM | 04055977230055 |