Fortfahren mit
CHAPS-RO
Roche
CHAPS
98% (from N), suitable for dialysis, solubility: >50% (Aqueous solutions)
Synonym(e):
CHAPS, 3-[(3-Cholamidpropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat, 3-[(3-Cholamidpropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat, zwitterionisch, Cholamidpropyl-dimethylammonio-1-propansulfonat, 3-3-, Cholamidpropyl-dimethylammonio-1-propansulfonat, 3-3-, zwitterionisch, 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H58N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.88
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
NACRES:
NA.54
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
zwitterionic
assay
98% (from N)
form
crystals
mol wt
micellar avg mol wt 6150, 614.88 g/mol (anhydrous basis)
packaging
pkg of 10 g (10810118001), pkg of 50 g (10810126001)
manufacturer/tradename
Roche
aggregation number
10
technique(s)
dialysis: suitable
CMC
4 mM, 6 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
>50% (Aqueous solutions)
absorption
<0.06% at 278 nm in water at 1 % (w/v) (Ease of removal*: ++
Note:
* Arbitrary scale ranges from ++ to −)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
General description
3-[(3-Cholamidpropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
Application
CHAPS ist ein nicht denaturierendes, zwitterionisches Detergens für die Membranbiochemie.
Es eignet sich zur Solubilisierung von Membranproteinen und zum Aufbrechen von Protein-Protein-Wechselwirkungen. Durch das geringe Mizellen-Molekulargewicht (6.150) und die hohe kritische Mizellenkonzentration (6–10 mM) von CHAPS lässt es sich einfach mittels Dialyse aus Proben entfernen. Ebenfalls eignet es sich zur Protein-Solubilisierung für isoelektrische Fokussierung und zweidimensionale Elektrophorese. CHAPS wird häufig für nicht denaturierendes (ohne Harnstoff) IEF verwendet und weist bei einigen subzellulären Präparationen und Pflanzenproteinen eine ausgezeichnete Auflösung auf. Für ein IEF-Gel kommen üblicherweise Konzentrationen von 2 bis 4 % (Volumengewicht) zum Einsatz.
Solubilisierung von Membranproteinen. Kombiniert die Eigenschaften von Sulfobetain- und Gallensäure-Detergenzien.
Physical form
Kristalle
Preparation Note
Arbeitskonzentration: PAGE: 6,5 bis 13 mM
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Nicht in Lösung aufbewahren, weil Fällung auftreten kann.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3050-OP198991.11662
CHAPS 98% (from N), suitable for dialysis, solubility: &gt;50% (Aqueous solutions)
Roche
CHAPS-RO
CHAPS
CHAPS OmniPur&#174; Grade, Zwitterionic detergent
Millipore
3050-OP
CHAPS
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
assay
98% (from N)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystals
form
crystalline powder
form
liquid
form
solid
aggregation number
10
aggregation number
10
aggregation number
-
aggregation number
10
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
>50% (Aqueous solutions)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)