Wichtige Dokumente
1.09993
Supelco
Strontium standard
1000 mg Sr, (SrCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Sr): 1000 mg / Ampulle
Bestimmungsmethode: Komplexometrische Titration.
(zurückgeführt auf NIST - SRM 682)
Methodengenauigkeit: +/-2 mg
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable