Direkt zum Inhalt
1.09949
Magnesiumstandard
1000 mg Mg, (MgCl2 in 6% HCl) Titrisol®
Synonym(e):
Magnesium-Referenzstandard für ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Mg in 6% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Magnesium standard can be used as a calibrationstandard for the determination of metal nutrients in fish feed samples using flameatomic absorption spectrometry (FAAS)
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® bietet eine Vielzahl von konzentrierten Einzelelementstandards.
  • Die konzentrierte Lösung wird auf die gewünschte Standardkonzentration verdünnt.
  • Direkte Rückführbarkeit auf Standard-Referenzmaterialien (SRM) des National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Lieferung in einfach zu handhabenden Kunststoffampullen.
  • Mit beiliegendem chargenspezifischem Analysezertifikat (COA) mit Informationen zur NIST-Charge und zur Mindesthaltbarkeit.
  • Für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Analysis Note
    Inhalt (Mg): 1000 mg/Ampulle
    Bestimmungsmethode: Komplexometrische Titration.
    (auf NIST-SRM 682 rückführbar)
    Genauigkeit des Verfahrens: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Piktogramme
    Corrosion
    Signalwort
    Warning
    Gefahrencodes
    Sicherheitshinweise
    Hazard Classifications
    Met. Corr. 1
    Was ist los?
    WGK 1
    Lagerklasse
    12 - Non Combustible Liquids
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)