Fortfahren mit
900636
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®
Synonym(e):
Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.07
EC Number:
203-726-8
Beilstein/REAXYS Number:
102391
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
ZerO2®
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
€ 263,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% water
water
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Other Notes
Greener alternatives are available for many THF applications, 2-Methyltetrahydrofuran (900520)
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4017575.89568186562
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
anhydrous
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)