Merck
1.06564
Supelco
Natriumperchlorat-Monohydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natriumperchlorat-Monohydrat, Perchlorsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
ClNaO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.44 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-511-9
NACRES:
NA.21
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
crystals
Löslichkeit:
2090 g/L
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Form
crystals
pH-Wert
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
130 °C
Löslichkeit
2090 g/L
Dichte
2.02 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Verlinkung
Ersetzt: SX0693; SX0693-1; SX693-2
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 99,0 - 102,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 4,5 - 7,0
Chlorid, Chlorat (als Cl): ≤ 0,002 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sebastian Nock et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 30(6), 908-923 (2020-03-19)
Background: Pathological conditions of the thyroid hormone (TH) system are routinely diagnosed by using serum concentrations of thyrotropin (TSH)
Protokolle
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.