Fortfahren mit
71853-M
Natriumperchlorat Monohydrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaClO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.46
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-511-9
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
crystalline
€ 68,80
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
crystalline
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤3 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumperchlorat-Monohydrat (NaClO4·H2O) ist ein hydriertes Natriumsalz. Seine Kristallstruktur wurde mittels dreidimensionaler Einkristall-Röntgenstrukturanalysen untersucht. Seine Kristalle gehören dem monoklinen Kristallsystem an mit der Raumgruppe C2/c.
Application
Natriumperchlorat-Monohydrat (NaClO4·H2O) kann zur Herstellung einer 0,01 M NaClO4-Lösung verwendet werden. Diese Lösung wurde in Oxalat-Adsorptionsisothermen-Experimenten eingesetzt.
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumperchlorat Monohydrat
Signalwort
Danger
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zielorgane
Thyroid
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)