Merck
1.06346
Supelco
Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumphosphat Monohydrat, Mononatrium-phosphat, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-449-2
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
850 g/L
Dichte
2.04 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
880 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
UV-Absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Development of a multiparticulate drug delivery system for in situ amorphisation.: In dieser Studie wird die Verwendung von Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat bei der Entwicklung eines multipartikulären Wirkstoffabgabesystems untersucht. Die Forschung unterstreicht die Rolle der Verbindung bei der In-situ-Amorphisierung, wodurch die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen verbessert wird (Holm TP et al., 2022).
  • Metabolomic characterization of rhubarb species by capillary electrophoresis and ultra-high-pressure liquid chromatography.: Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat wird im Puffersystem für Kapillarelektrophorese und UHPLC verwendet und unterstützt die metabolomische Analyse von Rhabarberarten. Diese Forschung unterstreicht seine Bedeutung für die Verbesserung der Trennungseffizienz und Auflösung bei analytischen Methoden (Tseng YJ et al., 2013).
Verlinkung
Ersetzt: SX0709; SX0709-5; SX0710; SX0710-1; SX0710-3; SX0710-5; SX0710-20
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 99,0 - 102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser, 25 °C): 4,1 - 4,5
UV-Absorption (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0,05
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonia E Schantl et al.
Nature communications, 11(1), 721-721 (2020-02-07)
Myo-inositol hexakisphosphate (IP6) is a natural product known to inhibit vascular calcification (VC), but with limited potency and low plasma exposure following bolus administration. Here we report the design of a series of inositol phosphate analogs as crystallization inhibitors, among
Artikel
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung – Photometrische Bestimmung mit der Indophenolblau-Methode nach Spaltung des Harnstoffs
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf