Merck
1.06384
SAFC
Sodium carbonate decahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 500
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Soda
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CNa2O3 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E500
EG-Index-Nummer:
207-838-8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Agentur
BP
Ph. Eur.
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
210 g/L
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Sodium carbonate decahydrate Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.