Merck
567545
Millipore
Natriumphosphat, monobasisch
Sodium Phosphate, Monobasic
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Synonym(e):
Natriumphosphat Monohydrat, NaH₂PO₄, Mononatrium-phosphat, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Größe auswählen
500 G
€ 91,50
1 KG
€ 143,00
€ 91,50
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 91,50
1 KG
€ 143,00
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
€ 91,50
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (by assay)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
pKa (20 °C)
7.21
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.001%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
ACS-Reagenzqualität. In Verbindung mit dibasischem Natriumphosphat (Kat.-Nr. 567550 oder 567547) bei der Herstellung von biologischen Puffern von Nutzen.
ACS-Reagenzqualität. In Verbindung mit dibasischem Natriumphosphat (Kat.-Nr. 567550 oder 567547) bei der Herstellung von biologischen Puffern von Nutzen. Hat einen pH-Wert von 4,1–4,5.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur aufbewahren. Stammlösungen sind bei Zimmertemperatur mehrere Monate lang stabil.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review