Merck
1.05635
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄, verschiedene Formate, 5 x 5 cm vorgeritzt
glass support, plate L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Diese vorgeritzten Glasplatten lassen sich ganz einfach in kleinere Formate falten.
aus Glasplatten 10 x 10 cm
Verlinkung
Ersetzt: 5635-5; 5635
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl
– Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
– Hydrocortison, Steroidtest:
23–29
– Reichstein S, Steroidtest: 36–45
– Methyltestosteron, Steroidtest: 43–52
Trennzahl
– Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)