Merck
1.00988
SAFC
1-Butanol
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
1-Butanol, BuOH
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-751-6
Agentur
ChP
NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.7 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
340 °C
Expl.-Gr.
1.4-11.3 % (v/v)
Methode(n)
API processing | polymorph screening: suitable
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-89 °C
Übergangstemp.
flash point 34 °C
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
1-Butanol wird als Lösungsmittel in Tablettenbeschichtung, topischen Lösungen und Tupfern verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup