Wichtige Dokumente
360465
1-Butanol
ACS reagent, ≥99.4%
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
5.5 mmHg
Assay
≥99.4%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Verunreinigungen
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
Abdampfrückstand
≤0.005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Lösungsmittel zusammen mit Wasser bei der Delignifizierung von Zuckerrohrbagasse.
- Als Reagens und Reaktionsmedium bei der Synthese von Zinkoxid-Nanopartikeln aus Zinkacetylacetonat-Hydrat als Vorstufe.
- Als Additiv in dem Diesel-Biodiesel-Butanol-Tertiärgemisch, das zu nachhaltigen Kraftstoffen führt.
- Als Reaktant in der enzymkatalysierten Veresterungsreaktion von Ölsäure zu Butyloleat.
Sonstige Hinweise
greener alternative product
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?