Fortfahren mit
52865
Natrium-1-hexansulfonat Monohydrat
≥98.0% (T)
Synonym(e):
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 811,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-601-3
Beilstein/REAXYS Number:
3727014
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
€ 70,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Natrium-1-pentansulfonat-Monohydrat, auch als 1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat bezeichnet, wird häufig als Tensid und Umkehrphasen-Ionenpaarbildner verwendet.
Application
Natrium-1-hexansulfonat-monohydrat kann als Katalysator für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:     
  • Amidoalkylnaphthole mittels Dreikomponentenumsetzung von β-Naphthol, Aldehyden und Harnstoff.      
  • Aminophosphonate durch die Umsetzung von Aldehyden/Ketonen mit Aminen.
Es kann auch als Reaktant für die Herstellung von polynukleären Oxidbismutsulfonaten durch Umsetzen mit Natrium-2-methyl-2-propensulfonat und Tetra-μ3-hydroxyhexakis(nitrato-κO)-tetra-μ3-oxohexabismut in DMSO verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
518355286251833
assay
≥98.0% (T)
assay
≥96.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-hexansulfonat Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf