Über diesen Artikel
vapor pressure
6.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
potency
790 mg/kg LD50, oral (Rat), 3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.2% Water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.004%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point 34 °C
solubility
66 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Characterization and comparison of flavors in fresh and aged fermented peppers: Impact of different varieties: 1-Butanol wird in den Analysemethoden zur Bewertung von Geschmacksprofilen in der Lebensmittelforschung verwendet, was seine Bedeutung in der Lebensmittelchemie und Qualitätskontrolle unterstreicht (Liu M et al., 2024).
- Controlling soft rot of green pepper by bacteriocin paracin wx3 and its effect on storage quality of green pepper: In der Studie wurde 1-Butanol in Methoden zur Untersuchung der Haltbarmachung und Qualität von grünen Paprikas eingesetzt, was seine Anwendung in der Nacherntetechnik und Pflanzenpathologie nahelegt (Yi L et al., 2024).
- Pathway toward Scalable Energy-Efficient Li-Mediated Ammonia Synthesis: In dieser Forschungsarbeit wird 1-Butanol in Prozessen in Zusammenhang mit energieeffizienten Synthesetechnologien eingesetzt und damit sein Potenzial in nachhaltigen industriellen Anwendungen unterstrichen (Kani NC et al., 2024).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,809 - 0,810
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,004 %
Identität (IR): entspricht
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-36-3
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8222622500 | 04022536486765 |