1.00958
Trichlorethylen
EMPLURA®
Synonym(e):
Ethylentrichlorid, 1,1,2-Trichlorethen, TCE, Trichlorethen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
61 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
770 °F
Wirksamkeit
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>29000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7.9-99 % (v/v) Saturation - at high volume fractions, explosion turns into a decomposition reaction()
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84.8 °C (lit.)
Löslichkeit
1.28 g/L
Dichte
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChIKey
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup - does not flash
Flammpunkt (°C)
closed cup - does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)