Direkt zum Inhalt
46267
Trichlorethylen
analytical standard, stabilized with 30 – 50 ppm Diisopropylamine
Synonym(e):
TCE, Trichlorethen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH=CCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-167-4
Beilstein/REAXYS Number:
1736782
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
770 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
neat
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product availableon our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use thisdigital equivalent on ChemisTwin® for your sample identityconfirmation and compound quantification (with digital external standard). AnNMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison againstyour sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorethylen
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup - does not flash
Flammpunkt (°C)
closed cup - does not flash
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)