Merck
251402
Sigma-Aldrich
Trichlorethylen
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
TCE, Trichlorethen
About This Item
Lineare Formel:
ClCH=CCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.39
Beilstein:
1736782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.04
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
61 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
770 °F
Verunreinigungen
Free halogens, passes test
≤0.0001 meq/g Titr. acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84.8 °C (lit.)
Dichte
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES String
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChIKey
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Trichlorethylen (TCE) ist ein halogenierter Kohlenwasserstoff, der häufig als industrielles chloriertes Lösungsmittel eingesetzt wird. Es kann auch als Zwischenprodukt bei der Produktion anderer Chemikalien und Kühlmittel verwendet werden.
Anwendung
Trichlorethylen kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Lösungsmittel bei den C- und O-Glykosylierungsreaktionen von Tetrahydropyranacetalen und 2-Desoxyglucopyranosiden zur Herstellung von SN2-Produkten.
  • In der chemischen Industrie zur Synthese von Polyvinylchlorid, Chloressigsäure, Fluorkohlenwasserstoffen, Arzneimitteln, Insektiziden, Fungiziden, Feuerhemmern, Düngern und synthetischem Gummi.
  • Als Startmaterial bei der Synthese von Dichloracetylen.
  • Als Reagens bei der Herstellung von Alkinethern.
  • Als Reagens für den Ethinylierungs- und Vinylierungsprozess.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup - does not flash
Flammpunkt (°C)
closed cup - does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Jo Philips et al.
Chemosphere, 91(1), 7-13 (2012-12-12)
Electron donor limitations likely reduce microbial enhanced trichloroethene (TCE) dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) dissolution. This study quantitatively examined the relation between the DNAPL dissolution enhancement and the electron donor supply rate. An experiment used diffusion-cells with a 5.5 cm