Fortfahren mit
1.00964
Tetrachlorethylen
EMPLURA®
Synonym(e):
Tetrachlorethylen, Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen, PCE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.83
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
204-825-9
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
121 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as HCl), ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.001%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
solubility
0.16 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu hochreinen Qualitäten. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien und für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten angemessene Spezifikationen mit den wichtigsten Parametern.
Application
  • Certified reference samples of tetrachloromethane, tetrachloroethylene, and chlorophenol solutions: Diese Studie stellt zertifizierte Referenzproben von Tetrachlormethan-, Tetrachlorethylen- und Chlorphenollösungen vor, die für die Standardisierung von Messungen in der analytischen Chemie wichtig sind (Piterskikh et al., 2000).
  • Continuous Determination of High-Vapor-Phase Concentrations of Tetrachloroethylene Using On-Line Mass Spectrometry: Der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit liegt auf der kontinuierlichen Überwachung von hohen Dampfphasenkonzentrationen von Tetrachlorethylen mittels Online-Massenspektrometrie zur Verbesserung von Möglichkeiten für den Echtzeit-Nachweis (Fine et al., 2008).
  • An Analytical Solution of Tetrachloroethylene Transport and Biodegradation: Es wird eine analytische Lösung für den Transport und den biologischen Abbau von Tetrachlorethylen in porösen Medien mit entscheidender Bedeutung für Umweltsanierungsstrategien vorgestellt (Sun et al., 2004).
  • Thermal decomposition of tetrachloroethylene with excess hydrogen: In dieser Studie wird die thermische Zersetzung von Tetrachlorethylen in Gegenwart von überschüssigem Wasserstoff untersucht, was zum Verständnis seiner Abbauprodukte und potenziellen Anwendungen in der chemischen Verfahrenstechnik beiträgt (Won, 2009).
  • A Practical Synthesis of Tetrachloroethylene Oxide: In diesem Artikel wird eine praktische Synthesemethode für Tetrachlorethylenoxid beschrieben, ein wichtiges Zwischenprodukt in der chemischen Synthese und industriellen Anwendung (Campbell & Vogl, 1977).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als HCl): ≤ 0,001 %
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,621 – 1,623
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0096515889PHR3499
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
0.16 g/L
solubility
0.16 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
mp
-22 °C
mp
-22 °C
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrachlorethylen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100964919004022536012643
100964250004022536012599
100964100004022536012582
100964602504022536012629