Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
contains
40 ppm diisopropylamine as stabilizer
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, contains 40 ppm diisopropylamine as stabilizer, ≥99% | description analytical standard, stabilized with 30 – 50 ppm Diisopropylamine | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade anhydrous | grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| form liquid | form - | form - | form - |
| autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. - |
| density 1.463 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.463 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.463 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorethylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-01-6
79-01-6
79-01-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?