Merck
1.00816
Supelco
Manganese Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Mangan-Küvettentest, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
manganese
Messbereich
0.10-5.00 mg/L (Mn)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Formaldioxime)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,10–5,00 mg/l Mn Spectroquant®
Die Methode entspricht DIN 38406-2.
Dieser Spectroquant® Mangan-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Mangan(II)-Ionengehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung reagieren Mangan(II)-Ionen mit einem Oxim, um einen rot-braunen Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Anwendung
  • Small-Molecule Fluorescent Probes for Binding- and Activity-Based Sensing of Redox-Active Biological Metals.: This review discusses the development of small-molecule fluorescent probes for detecting redox-active metals, including manganese, in biological systems. These probes enable precise analytical measurements and are essential in understanding metal ion homeostasis and signaling in cells. The manganese cell test provides valuable insights into redox biology and metal interactions (Grover et al., 2024).
  • A Ten-Minute Bioassay to Test Metal Toxicity with the Freshwater Flagellate Euglena agilis.: This study introduces a rapid bioassay for assessing metal toxicity using Euglena agilis. The manganese cell test is a crucial component of this bioassay, providing a quick and reliable method for evaluating manganese toxicity in freshwater environments (Choi et al., 2022).
  • A manganese (II) complex tethered with S-benzyldithiocarbazate Schiff base: Synthesis, characterization, in-vitro therapeutic activity and protein interaction studies.: This research focuses on synthesizing and characterizing a manganese (II) complex, examining its therapeutic potential and interactions with proteins. The manganese cell test plays a vital role in analyzing the complex′s biochemical properties and efficacy (Kongot et al., 2020).
  • [New materials suitable for implantation--preparation for implants].: This article explores new materials for medical implants, emphasizing the importance of biocompatibility and durability. The manganese cell test is used to evaluate the interaction between manganese-based materials and biological tissues, ensuring their safety and effectiveness for implantation (Adam et al., 2003).
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, spleen
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3