Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
120 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Mangan-Test, colorimetric, 0.03-0.5 mg/L (Mn), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
manganese
Quality Segment
measuring range
0.03-0.5 mg/L (Mn)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Mangantest (vormals MColortest®) misst zweiwertiges Mangan in seiner gelösten Form.
Er kann beispielsweise für Folgendes eingesetzt werden:
Methode
In alkalischer Lösung reagieren Mangan(II)-Ionen mit Oxim, um einen rot-braunen Komplex zu bilden. Die Mangankonzentration wird semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18460, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Er kann beispielsweise für Folgendes eingesetzt werden:
- Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Quellwasser und Brunnenwasser
- Kessel- und Kesselspeisewasser
- Abwasser
- Galvanisierungswasser
- Nährstofflösungen für die Düngung
- Böden nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
In alkalischer Lösung reagieren Mangan(II)-Ionen mit Oxim, um einen rot-braunen Komplex zu bilden. Die Mangankonzentration wird semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18460, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Der Test misst zweiwertiges Mangan in seiner gelösten Form. Die Mangankonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen werden.
Methode: kolorimetrisch mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Teströhrchen 0,03-0,06-0,10-0,15-0,20-0,25-0,3-0,4-0,5 mg/L Mn MColortest®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mangan-Test
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system, spleen
Was ist los?
WGK 3
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?