1.14815
Calcium Test, photometric
photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Calcium-Test, photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 tests
100 tests
spezifische(r) Analyt(en)
calcium
Messbereich
12-400 mg/L (CaO3)
5-160 mg/L (Ca)
7-224 mg/L (CaO)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Spectroquant® Calcium-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Calciumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In alkoholisch-alkalischer Lösung reagieren Calciumionen mit modifiziertem Glyoxal-bis(2-hydroxyanil), um einen rot-violetten Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2