Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,10 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
Über diesen Artikel
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
D(+)-glucose, 1 g/L , peptone, 15 g/L , sodium chloride, 6 g/L , yeast extract, 3 g/L
packaging
pack of 100 g, pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.5±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
Erysipelothrix spp., bacteria, nonselective for Brucella spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
General description
Nährbouillon ist ein Allzweckflüssigmedium, das Hefeextrakt, Pepton, Natriumchlorid und andere Nährstoffbedürfnisse für das Wachstum einer breiten Vielfalt von Mikroben enthält, die keine speziellen Nährstoffe erfordern. Sie wird für die routinemäßige Kultivierung von Mikroorganismen aus sowohl klinischen als auch nicht klinischen Proben verwendet. Durch die Zugabe von verschiedenen biologischen Flüssigkeiten wie Blut, Serum, Eidotter usw. kann sie für die Kultivierung von anspruchsvolleren Mikroben geeignet sein.
Application
•Nährbouillon Nr. 1 wird für die routinemäßige Kultivierung von Mikroorganismen, die keine bestimmten Nährstoffe erfordern, eingesetzt.
•Sie wird auch zum Zählen und zur Anreicherung von Bakterien verwendet.
•Nährbouillon Nr. 1 kann als Basis für die Herstellung von speziellen Kulturmedien verwendet werden.
Preparation Note
Other Notes
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt als Hinweis auf die Qualitätskontrollstufe — von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability Erysipelothrix spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms, bacteria, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for bacteria (General Media) | suitability bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms | suitability bacteria (general purpose media) | suitability nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Listeria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Salmonella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) bioburden testing | application(s) environmental |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nährbouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70122-500G | 04061832796338 |
| 70122-100G | 04061832796314 |