Wichtige Dokumente
339067
Borsäure
99.97% trace metals basis
Synonym(e):
Boracic acid, Borofax
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for SM 5210
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.97% trace metals basis
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.440 g/cm3
Anwendung(en)
histology
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.