Merck
1.00165
Supelco
Borsäure
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Orthoborsäure, Trihydroxidoboron
About This Item
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
233-139-2
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH-Wert
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
49.2 g/L
Dichte
1.489 g/cm3 at 23 °C
Schüttdichte
400‑600 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Borsäure (EMSURE® Qualität) wird für regulierte Analysen und höchst anspruchsvolle Laboranwendungen eingesetzt. Sie bietet die höchste Qualität und einen unübertroffenen Umfang an Spezifikationen, um eine vollständige Kontrolle der Testbedingungen zu erzielen und Unsicherheiten zu eliminieren. Produkte mit EMSURE® Qualität erfüllen alle internationalen Vorschriften und können in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden.
Anwendung
Borsäure kann wie folgt verwendet werden:
  • Zur Bestimmung des Proteingehalts von Joghurtproben.
  • Zur unmittelbaren Analyse von Proben der Meeresalge Caulerpa sp..
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die weltweit umfassendsten Spezifikationen
  • Auf bis zu 70 Parameter getestet
  • Außergewöhnliche Reinheit
  • Sehr niedrige Grenzwerte
  • Größere Genauigkeit und Kontrolle der Analysen
  • Optimiert für höchst kritische und anspruchsvolle Analysen
  • Ideal für die Methodenentwicklung
  • Keine Interferenz oder Kontamination aufgrund von unbekannten Verunreinigungen
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 99,5 - 100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
pH-Wert (3,3 %; Wasser): 3,8 - 4,8
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0005 %
Löslichkeit in Ethanol: entspricht
In Methanol unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Organische Verunreinigungen: entspricht
Nichtflüchtig mit Methanol: ≤ 0,05 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.