Merck
05-831-I
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 12F4
Synonym(e):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
Größe auswählen
100 μL
€ 385,00
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 385,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Amyloid Beta (ABeta) x-42-Antikörper, Klon 12F4, clone 12F4, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12F4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Einer der wichtigsten und ersten Schritte, der den Verlust des Gedächtnisses und der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Alzheimer-Krankheit (AD) verursacht, involviert die proteolytische Spaltung des Amyloid-Vorläuferproteins (APP, Chromosom 21), wobei kurze 40-, 42- und 43-Aminosäuren-Peptide (Amyloid Beta 1–40, 1–42 und 1–43) freigesetzt werden. Die Polymerisation von beta-Amyloid und nachfolgende neuronale Ablagerungen (Amyloid) führt zum Abbau von Neuronen, die am Gedächtnis und der kognitiven Leistungsfähigkeit beteiligt sind.
Spezifität
Dieser Antikörper weist Amyloid Beta (ABeta) x-42 nach, kreuzreagiert jedoch nicht mit Amyloid Beta (ABeta) x-40 oder Amyloid Beta (ABeta) x-43.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem Amyloid Beta (ABeta) x-42 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Amyloid Beta (ABeta) x-42-Antikörper Klon 12F4 ist ein Antikörper, der auf das Amyloid Beta (ABeta) x-42-Protein abzielt und zur Verwendung in IHC und ELISA validiert wurde.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Amyloid Beta (ABeta) x-42 in humanem Pons-/Mittelhirngewebe nach.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Amyloid Beta (ABeta) x-42 nach, zeigt aber einen Signalverlust gegen Amyloid Beta (ABeta) x-42.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Amyloid Beta (ABeta) x-42 nach, zeigte in WB aber einen Signalverlust gegen Amyloid Beta (ABeta) x-40, jedoch nicht x-43 (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
Qualität
Mittels Immunhistochemie an humanem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Amyloid Beta (ABeta) x-42 in humanem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten nach.
Zielbeschreibung
4 kDa berechnet
Verlinkung
Ersetzt: 05-831
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Hirngewebe von Alzheimer-Patienten.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haolin Zhang et al.
Molecular and cellular neurosciences, 109, 103570-103570 (2020-11-08)
Alzheimer's disease (AD) is an age-related neurodegenerative disorder hallmarked by amyloid-β (Aβ) plaque accumulation, neuronal cell death, and cognitive deficits that worsen during disease progression. Histone acetylation dysregulation, caused by an imbalance between reduced histone acetyltransferases (HAT) Tip60 and increased
Yasuhisa Ano et al.
Aging, 11(10), 2949-2967 (2019-05-24)
The rapid growth in aging populations has made prevention of age-related memory decline and dementia a high priority. Several epidemiological and clinical studies have concluded that fermented dairy products can help prevent cognitive decline; furthermore, intake of Camembert cheese prevents
Mariah Beaver et al.
Epigenetics, 1-22 (2021-08-10)
Disruption of histone acetylation-mediated gene control is a critical step in Alzheimer's Disease (AD), yet chromatin analysis of antagonistic histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) causing these alterations remains uncharacterized. We report the first Tip60 HAT versus HDAC2 chromatin
Raul O Freitas et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Alzheimer's disease (AD) accounts for about 70% of neurodegenerative diseases and is a cause of cognitive decline and death for one-third of seniors. AD is currently underdiagnosed, and it cannot be effectively prevented. Aggregation of amyloid-β (Aβ) proteins has been
Song Cao et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 10-10 (2021-01-08)
The role of microglia in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis is becoming increasingly important, as activation of these cell types likely contributes to both pathological and protective processes associated with all phases of the disease. During early AD pathogenesis, one of