Z805939
Hellmanex™ III
Special Cleaning Concentrate for cuvettes
Synonym(e):
III-Grade Laboratory Detergent
Verpackung
pkg of 1 L (PE bottle)
Hersteller/Markenname
Hellma
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Allgemeine Beschreibung
Hellmanex III bewirkt eine signifikante Reduzierung der Oberflächenspannung von Wasser. Die Entfernung von Schmutzpartikeln wird auch durch die gute Benetzungswirkung einer wässrigen Hellmanex-II-Lösung sichergestellt, und die hohe Emulgier- und Dispergierfähigkeit der Lösung verhindert die erneute Ablagerung abgelöster Partikel. Spezielle oberflächenaktive Substanzen erleichtern das von Rückständen freie Spülen der optischen Komponenten nach deren Reinigung.
Hellmanex III wird bis auf 1 μm filtriert und weist daher praktisch keine Festpartikel auf.
Hellmanex III wird bis auf 1 μm filtriert und weist daher praktisch keine Festpartikel auf.
Anwendung
Die optimale Verdünnung (normalerweise 0,5–2 Vol.-%) hängt von mehreren Faktoren ab, u. A. von der Härte des Wassers, Grad und Art der Verunreinigung oder der Temperatur. Durch den Gebrauch von demineralisiertem Wasser werden die Reinigungseigenschaften verbessert.
Eine Erhöhung der Temperatur beschleunigt den Reinigungsprozess. Bei hohen Temperaturen gilt es jedoch, einen Temperaturschock zu vermeiden. Die Zellen sollten vorgewärmt werden, bevor sie in heiße Reinigungslösungen eingetaucht werden.
Wenn Hellmanex III auf seine Arbeitskonzentration von 2 % verdünnt wird, eignet es sich zur Verwendung mit Glas, Quarz, Saphir, Porzellan, Keramiken, Kunststoffen und eisenhaltigen Metallen. Es kann mit Einschränkung auch auf korrosionsempfindlichen Metallen verwendet werden, z. B. auf Aluminium und anderen nicht eisenhaltigen Metallen. In diesen Fällen ist eine längere Aufbringung zu vermeiden. Für hier nicht angegebene Materialien sollten Eignungstests durchgeführt oder entsprechende Fragen bei Hellma eingereicht werden.
Das Konzentrat kann in Gefäßen aus Edelstahl, PE, PP, PVC, FPM oder NBR aufbewahrt werden.
Eine Erhöhung der Temperatur beschleunigt den Reinigungsprozess. Bei hohen Temperaturen gilt es jedoch, einen Temperaturschock zu vermeiden. Die Zellen sollten vorgewärmt werden, bevor sie in heiße Reinigungslösungen eingetaucht werden.
Wenn Hellmanex III auf seine Arbeitskonzentration von 2 % verdünnt wird, eignet es sich zur Verwendung mit Glas, Quarz, Saphir, Porzellan, Keramiken, Kunststoffen und eisenhaltigen Metallen. Es kann mit Einschränkung auch auf korrosionsempfindlichen Metallen verwendet werden, z. B. auf Aluminium und anderen nicht eisenhaltigen Metallen. In diesen Fällen ist eine längere Aufbringung zu vermeiden. Für hier nicht angegebene Materialien sollten Eignungstests durchgeführt oder entsprechende Fragen bei Hellma eingereicht werden.
Das Konzentrat kann in Gefäßen aus Edelstahl, PE, PP, PVC, FPM oder NBR aufbewahrt werden.
Rechtliche Hinweise
Hellmanex is a trademark of Hellma GmbH
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The EMBO journal, 38(13), e101414-e101414 (2019-07-04)
The movement of a molecular motor protein along a cytoskeletal track requires communication between enzymatic, polymer-binding, and mechanical elements. Such communication is particularly complex and not well understood in the dynein motor, an ATPase that is comprised of a ring
eLife, 8 (2019-04-06)
T cells are thought to discriminate self from foreign peptides by converting small differences in ligand binding half-life into large changes in cell signaling. Such a kinetic proofreading model has been difficult to test directly, as existing methods of altering
The EMBO journal, 39(5), e102783-e102783 (2020-01-03)
When migratory T cells encounter antigen-presenting cells (APCs), they arrest and form radially symmetric, stable intercellular junctions termed immunological synapses which facilitate exchange of crucial biochemical information and are critical for T-cell immunity. While the cellular processes underlying synapse formation
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(10), 4275-4284 (2019-02-17)
Light microscopy is a powerful tool for probing the conformations of molecular machines at the single-molecule level. Single-molecule Förster resonance energy transfer can measure intramolecular distance changes of single molecules in the range of 2 to 8 nm. However, current