Fortfahren mit
ABE457
Anti-c-Fos-Antikörper
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
225
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB457
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-c-Fos-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
c-Fos ist Mitglied einer Familie von IEG-Transkriptionsfaktoren (IEG: Immediate Early Gene) (andere Mitglieder sind z. B. Jun und Egr-1), die auch als Protoonkogene identifiziert wurden. Die basale Expression von c-Fos und anderen IEGs ist normalerweise niedrig, steigt aber relativ schnell und häufig erheblich an (15–30 Minuten bei mRNA; 30–60 Minuten bei Protein) als Reaktion auf Veränderungen bei der zellulären Aktivität, die üblicherweise durch äußere Reize wie Stress oder neuronale Aktivierung verursacht werden. Deshalb werden diese IEGs eingesetzt, um eine spezifische aktivitätsgetriebene Zellaktivierung anzuzeigen, z. B. die Identifizierung von Neuronen, die durch verschiedene Wachstumsfaktoren, neuroaktive Medikamente und korrelierte Veränderungen bei Verhaltenszuständen oder physiologischen Zuständen aktiviert werden.
~ 60/56 kDa beobachtet. Dieses Protein hat mehrere Isoformen, die durch alternatives Spleißen im Bereich zwischen 53 und 68 kDa entstehen (Jurado, J., et al. (2007). BMC Molecular Biology. 8:83-96.)
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus des menschlichen c-Fos entspricht.
Application
Der Anti-c-Fos-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von c-Fos, auch bekannt als Protoonkogen c-Fos, zelluläres Onkogen Fos und wurde in WB und IHC validiert.
Immunhistochemische Analyse: Bei einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung im Verhältnis von 1:1000 wurde c-Fos im Rattenpons und in Ratten-Zerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Bei einer repräsentativen Charge wurde c-Fos im Rattenpons und in Ratten-Zerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von c-Fos.
Analysis Note
Kontrolle
Mit PMA(TPA) behandeltes HeLa-Zelllysat.
Mit Western Blot in PMA(TPA)-behandeltem HeLa-Zelllysat evaluiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/mL dieses Antikörpers wurde c-Fos in 10 µg PMA(TPA)-behandeltem HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CBL440SAB5700610HPA018531
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
ChIP: 1—10 μg (per reaction), immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-c-Fos-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE45704053252599552
Questions
  1. What is the stock solution concentration for ABE457 (c-fos antibody) used for IHC-related work?
    1 answer
    1. The anti c-FOS antibody is supplied at a concentration of 1 mg/ml.