Wichtige Dokumente
03-32-0009
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Synonym(e):
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Größe auswählen
100 MG
€ 301,00
€ 301,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 301,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N5O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 301,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C)C
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChIKey
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Substrate for spectrophotometric assay of elastase.
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Biochem./physiol. Wirkung
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenz
Suc-Ala-Ala-Ala-pNA
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Sonstige Hinweise
Bieth, J., et al. 1974. Biochem. Med.11, 350.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable